6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl (6-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)carbamate
PC48558-1G PC48558-250MG
APOSPC48558-1GEA 847 EUR InStock
APOSPC48558-1G APOSPC48558-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
6-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline, N-BOC protected
Formule: C₁₁H₁₂BrClFNO₂
MW: 324,574 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28096623
Numéro CAS: 1820705-04-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité