4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48583-1G PC48583-250MG
APOSPC48583-1GEA 207 EUR InStock
APOSPC48583-1G APOSPC48583-250MG
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
4-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
Formule: C₈H₇F₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13185693
Numéro CAS: 1027888-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité