3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48592-1G PC48592-5G
APOSPC48592-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSPC48592-1G APOSPC48592-5G
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
3,3,3-Trifluoropropylene carbonate
Formule: C₄H₃F₃O₃
Point d'ébullition: 85…86 °C (12 mm Hg)
Point de fusion: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183522
Numéro CAS: 167951-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité