2-(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48628-1G PC48628-250MG
APOSPC48628-1GEA 114 EUR InStock
APOSPC48628-1G APOSPC48628-250MG
2-(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₃H₁₇BBrFO₂
MW: 314,986 g/mol
Point de fusion: 70…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405354
Numéro CAS: 1111096-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité