2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC48652-1G PC48652-5G
APOSPC48652-1GEA 128 EUR InStock
APOSPC48652-1G APOSPC48652-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11856027
Numéro CAS: 154650-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité