7-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48659-1G
APOSPC48659-1GEA 699 EUR InStock
APOSPC48659-1G
7-Bromo-8-fluoroquinoline 95%
7-Bromo-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₅BrFN
MW: 226,045 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23163685
Numéro CAS: 1375107-95-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité