2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48662-1G PC48662-250MG PC48662-5G
APOSPC48662-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC48662-1G APOSPC48662-250MG APOSPC48662-5G
2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formule: C₉H₃F₆NO₃
MW: 287,115 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30295050
Numéro CAS: 76911-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité