L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48780-1G PC48780-250MG
APOSPC48780-1GEA 161 EUR InStock
APOSPC48780-1G APOSPC48780-250MG
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂F₃N₃O₄
MW: 261.114 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17168414
Numéro CAS: 35213-02-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité