3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48831-1G PC48831-25G PC48831-5G
APOSPC48831-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC48831-1G APOSPC48831-25G APOSPC48831-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,098 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840208
Numéro CAS: 402-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité