3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48921-1G PC48921-250MG
APOSPC48921-1GEA 168 EUR InStock
APOSPC48921-1G APOSPC48921-250MG
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
3-(Dimethylsulphamoyl)-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₄S
MW: 247,243 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09040991
Numéro CAS: 381229-72-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité