2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-6-cyano-3-fluoroaniline
PC49007-1G PC49007-250MG
APOSPC49007-1GEA 441 EUR InStock
APOSPC49007-1G APOSPC49007-250MG
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071063
Numéro CAS: 1093951-76-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité