3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC49009-1G PC49009-5G
APOSPC49009-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC49009-1G APOSPC49009-5G
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,003 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12407090
Numéro CAS: 103977-79-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité