(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: cis-1-Chloro-2-fluoroethylene, (Z)-1-Chloro-2-fluoroethene
PC49016-25G PC49016-5G
APOSPC49016-25GEA 684 EUR InStock
APOSPC49016-25G APOSPC49016-5G
(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene 97%
(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene
Formule: C₂H₂ClF
MW: 80,489 g/mol
Point d'ébullition: 15…15.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461574
Numéro CAS: 2268-31-7
ONU: 3161
ADR: 2.1,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité