3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-5-fluoropicolinonitrile, 3-Chloro-2-cyano-5-fluoropyridine
PC49019-100MG PC49019-250MG PC49019-1G
APOSPC49019-100MGEA 168 EUR InStock
APOSPC49019-100MG APOSPC49019-250MG APOSPC49019-1G
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₂ClFN₂
MW: 156,545 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18255335
Numéro CAS: 950670-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité