4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49026-1G PC49026-5G PC49026-10G
APOSPC49026-1GEA 48 EUR InStock
APOSPC49026-1G APOSPC49026-5G APOSPC49026-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07774089
Numéro CAS: 887583-90-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité