3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49034-1G PC49034-250MG
APOSPC49034-1GEA 372 EUR InStock
APOSPC49034-1G APOSPC49034-250MG
3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
3-Amino-8-fluoroquinoline dihydrochloride
Formule: C₉H₇FN₂·2ClH
MW: 235,086 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375334
Numéro CAS: 1266226-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité