3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]methylamine, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N-methylethylamine
PC49094-1G PC49094-5G
APOSPC49094-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSPC49094-1G APOSPC49094-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Formule: C₁₁H₁₁F₆N
MW: 271,202 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460499
Numéro CAS: 290297-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité