2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-(methylthio)aniline, 4-Amino-3-fluorothioanisole
PC49180-1G PC49180-25G PC49180-5G
APOSPC49180-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC49180-1G APOSPC49180-25G APOSPC49180-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Formule: C₇H₈FNS
MW: 157,209 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18909665
Numéro CAS: 76180-33-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité