4-Fluoroindoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydro-4-fluoro-1H-indole
PC49192-1G PC49192-250MG
APOSPC49192-1GEA 177 EUR InStock
APOSPC49192-1G APOSPC49192-250MG
4-Fluoroindoline
4-Fluoroindoline
Formule: C₈H₈FN
MW: 137,154 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371634
Numéro CAS: 552866-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité