4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4923-1G PC4923-5G
APOSPC4923-1GEA 194 EUR InStock
APOSPC4923-1G APOSPC4923-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254,59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091505
Numéro CAS: 72220-51-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité