6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49299-1G PC49299-250MG
APOSPC49299-1GEA 441 EUR InStock
APOSPC49299-1G APOSPC49299-250MG
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄BrF₃N₂O
MW: 281,029 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22628766
Numéro CAS: 1417341-57-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité