5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49326-1G PC49326-5G PC49326-25G
APOSPC49326-1GEA 52.4 EUR InStock
APOSPC49326-1G APOSPC49326-5G APOSPC49326-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Point de fusion: 146…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115714
Numéro CAS: 28314-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité