2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC49361-1G PC49361-250MG
APOSPC49361-1GEA 261 EUR InStock
APOSPC49361-1G APOSPC49361-250MG
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formule: C₇H₃BrF₃NO₅S
MW: 350,067 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24850030
Numéro CAS: 1440535-14-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité