2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]aniline, 4-Amino-3-bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC49362-1G PC49362-250MG
APOSPC49362-1GEA 209 EUR InStock
APOSPC49362-1G APOSPC49362-250MG
2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline 97%
2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NS
MW: 272,086 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24850034
Numéro CAS: 940077-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité