2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline, 6-Nitro-α,α,α,3-tetrafluoro-o-toluidine
PC49364-1G PC49364-250MG PC49364-5G
APOSPC49364-1GEA 328 EUR InStock
APOSPC49364-1G APOSPC49364-250MG APOSPC49364-5G
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
2-Amino-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄F₄N₂O₂
MW: 224,112 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24850038
Numéro CAS: 1440535-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité