6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Nitro-α,α,α,3-tetrafluoro-o-cresol, 3-Fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)phenol
PC49372-1G PC49372-250MG
APOSPC49372-1GEA 290 EUR InStock
APOSPC49372-1G APOSPC49372-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₄NO₃
MW: 225,097 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24850033
Numéro CAS: 1440535-08-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité