4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-4-fluoro-3-iodotoluene, 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
PC49377-1G PC49377-250MG
APOSPC49377-1GEA 261 EUR InStock
APOSPC49377-1G APOSPC49377-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFI
MW: 314,921 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08236849
Numéro CAS: 260050-97-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité