3-Nitro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49393-1G PC49393-250MG
APOSPC49393-1GEA 188 EUR InStock
APOSPC49393-1G APOSPC49393-250MG
3-Nitro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Nitro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄FN₃O₂
MW: 181,124 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31745718
Numéro CAS: 2379918-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité