Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49396-1G PC49396-250MG
APOSPC49396-1GEA 236 EUR InStock
APOSPC49396-1G APOSPC49396-250MG
Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈BrFN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31745719
Numéro CAS: 2379918-40-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité