Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49401-1G PC49401-250MG
APOSPC49401-1GEA 429 EUR InStock
APOSPC49401-1G APOSPC49401-250MG
Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉FN₂O₂
MW: 208,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976204
Numéro CAS: 1260798-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité