1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49405-1G PC49405-250MG PC49405-5G
APOSPC49405-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC49405-1G APOSPC49405-250MG APOSPC49405-5G
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31793563
Numéro CAS: 2366994-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité