4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49406-1G PC49406-250MG PC49406-5G
APOSPC49406-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC49406-1G APOSPC49406-250MG APOSPC49406-5G
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formule: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22418246
Numéro CAS: 932700-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité