2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49422-1G PC49422-250MG PC49422-5G
APOSPC49422-1GEA 415 EUR InStock
APOSPC49422-1G APOSPC49422-250MG APOSPC49422-5G
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
MW: 151,181 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16778828
Numéro CAS: 1250966-57-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité