2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49432-1G PC49432-250MG
APOSPC49432-1GEA 452 EUR InStock
APOSPC49432-1G APOSPC49432-250MG
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287,006 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31759997
Numéro CAS: 1800423-60-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité