2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49437-1G PC49437-5G PC49437-250MG
APOSPC49437-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC49437-1G APOSPC49437-5G APOSPC49437-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28733865
Numéro CAS: 1433990-64-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité