5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49464-1G PC49464-250MG PC49464-5G
APOSPC49464-1GEA 174 EUR InStock
APOSPC49464-1G APOSPC49464-250MG APOSPC49464-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formule: C₈H₅BrFNO₄
MW: 278,032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28740371
Numéro CAS: 1805938-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité