5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49467-1G PC49467-250MG PC49467-5G
APOSPC49467-1GEA 549 EUR InStock
APOSPC49467-1G APOSPC49467-250MG APOSPC49467-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
MW: 163,097 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185839
Numéro CAS: 130318-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité