Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC49468-1G PC49468-250MG PC49468-5G
APOSPC49468-1GEA 522 EUR InStock
APOSPC49468-1G APOSPC49468-250MG APOSPC49468-5G
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate 95%
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate
Formule: C₈H₄BrClF₂O₂
MW: 285,47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32662396
Numéro CAS: 2414146-32-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité