Potassium pentafluorobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC49473-1G PC49473-25G PC49473-5G PC49473-10G
APOSPC49473-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSPC49473-1G APOSPC49473-25G APOSPC49473-5G APOSPC49473-10G
Potassium pentafluorobenzoate 95%
Potassium pentafluorobenzoate
Formule: C₇F₅O₂·K
MW: 250,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09752634
Numéro CAS: 58521-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité