4-(Trifluoroacetyl)piperidine, N-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(trifluoroacetyl)piperidine
PC49510-1G PC49510-250MG
APOSPC49510-1GEA 386 EUR InStock
APOSPC49510-1G APOSPC49510-250MG
4-(Trifluoroacetyl)piperidine, N-BOC protected 95%
4-(Trifluoroacetyl)piperidine, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₈F₃NO₃
MW: 281,271 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11501650
Numéro CAS: 1093759-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité