1-Chloro-4-(1,1,1-trifluoroprop-2-yl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoropropane
PC49560-10G PC49560-1G PC49560-5G
APOSPC49560-10GEA 1690 EUR InStock
APOSPC49560-10G APOSPC49560-1G APOSPC49560-5G
1-Chloro-4-(1,1,1-trifluoroprop-2-yl)benzene 95%
1-Chloro-4-(1,1,1-trifluoroprop-2-yl)benzene
Formule: C₉H₈ClF₃
MW: 208,608 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14525518
Numéro CAS: 1204295-79-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité