4-Fluoro-3-iodoaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49605-1G PC49605-250MG PC49605-5G
APOSPC49605-1GEA 122 EUR InStock
APOSPC49605-1G APOSPC49605-250MG APOSPC49605-5G
4-Fluoro-3-iodoaniline
4-Fluoro-3-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237,013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18396914
Numéro CAS: 647025-62-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité