5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-carboxy-2-hydroxybenzotrifluoride, 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylic acid
PC49615-1G PC49615-250MG
APOSPC49615-1GEA 232 EUR InStock
APOSPC49615-1G APOSPC49615-250MG
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285,015 g/mol
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06203616
Numéro CAS: 251300-31-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité