2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-5-iodo-2-methylbenzene
PC49650-1G PC49650-250MG
APOSPC49650-1GEA 279 EUR InStock
APOSPC49650-1G APOSPC49650-250MG
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
2-Bromo-5-fluoro-4-iodotoluene
Formule: C₇H₅BrFI
MW: 314,921 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28040490
Numéro CAS: 1805937-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité