4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49661-1G PC49661-5G
APOSPC49661-1GEA 547 EUR InStock
APOSPC49661-1G APOSPC49661-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulphonate
Formule: C₆H₉F₅O₃S
MW: 256,191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972956
Numéro CAS: 252947-01-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité