4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49821-1G PC49821-250MG
APOSPC49821-1GEA 655 EUR InStock
APOSPC49821-1G APOSPC49821-250MG
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₆BrF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32264078
Numéro CAS: 2414146-34-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité