3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC499003-1G PC499003-25G PC499003-5G
APOSPC499003-1GEA 144 EUR InStock
APOSPC499003-1G APOSPC499003-25G APOSPC499003-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 96%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,005 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194489
Numéro CAS: 1214352-26-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité