2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC499008-1G PC499008-5G
APOSPC499008-1GEA 220 EUR InStock
APOSPC499008-1G APOSPC499008-5G
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
2-Fluoro-4-methoxybenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₄O
MW: 194,126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185641
Numéro CAS: 1214344-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité