5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC499019-10G PC499019-1G PC499019-5G
APOSPC499019-10GEA 2610 EUR InStock
APOSPC499019-10G APOSPC499019-1G APOSPC499019-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Formule: C₉H₅BrF₃N
MW: 264,042 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20230421
Numéro CAS: 837392-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité