5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC500007-1G PC500007-250MG
APOSPC500007-1GEA 706 EUR InStock
APOSPC500007-1G APOSPC500007-250MG
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
Formule: C₆H₅BrF₂N₂
MW: 223,018 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22375091
Numéro CAS: 1210048-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité